4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]methanol, 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
OR40512-1G OR40512-250MG
APOSOR40512-1GEA 4880 DKK
APOSOR40512-1G APOSOR40512-250MG
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12022274
CAS-nummer: 179055-98-2