4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Cyano-2-iodobenzyl bromide
OR40430-100G OR40430-25G OR40430-5G
APOSOR40430-100GEA 6490 DKK
APOSOR40430-100G APOSOR40430-25G APOSOR40430-5G
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
Formel: C₈H₅BrIN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16872046
CAS-nummer: 182287-63-4
UN nummer: 1759
ADR: 8,III