3-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
OR40404-1G OR40404-5G OR40404-25G
APOSOR40404-1GEA 164 DKK
APOSOR40404-1G APOSOR40404-5G APOSOR40404-25G
3-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
3-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Formel: C₅H₉N·ClH
Smeltepunkt: 158…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12197361
CAS-nummer: 73799-64-1