3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-5-formylanisole, 5-Bromo-m-anisaldehyde
OR40400-1G OR40400-5G OR40400-10G
APOSOR40400-1GEA 186 DKK
APOSOR40400-1G APOSOR40400-5G APOSOR40400-10G
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO₂
Smeltepunkt: 68…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797975
CAS-nummer: 262450-65-7