2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4037-1G OR4037-5G OR4037-250MG
APOSOR4037-1GEA 889 DKK
APOSOR4037-1G APOSOR4037-5G APOSOR4037-250MG
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
Formel: C₇H₉ClN₂O₂
Smeltepunkt: 39…42 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00274539
CAS-nummer: 114108-86-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III