Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 3,6-dichloropicolinate, 3,6-Dichloro-2-(ethoxycarbonyl)pyridine
OR40369-1G OR40369-5G
APOSOR40369-1GEA 763 DKK
APOSOR40369-1G APOSOR40369-5G
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Formel: C₈H₇Cl₂NO₂
Kogepunkt: 94 °C (0,5 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698221
CAS-nummer: 253440-88-9