3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloro-6-methoxypicolinohydrazide, 3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylic acid hydrazide
OR40368-1G OR40368-250MG
APOSOR40368-1GEA 2350 DKK
APOSOR40368-1G APOSOR40368-250MG
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Formel: C₇H₈ClN₃O₂
Kogepunkt: 141…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17676113
CAS-nummer: 1257535-40-2