3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloro-6-methoxy-N-methylpicolinamide, 3-Chloro-6-methoxy-2-(methylcarbamoyl)pyridine
OR40367-1G OR40367-250MG
APOSOR40367-1GEA 1090 DKK
APOSOR40367-1G APOSOR40367-250MG
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Formel: C₈H₉ClN₂O₂
Smeltepunkt: 130…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17676112
CAS-nummer: 1257535-58-2