3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Carbamoyl-3-chloro-6-methoxypyridine, 3-Chloro-6-methoxypicolinamide
OR40366-1G OR40366-250MG
APOSOR40366-1GEA 3780 DKK
APOSOR40366-1G APOSOR40366-250MG
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxamide
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxamide
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Smeltepunkt: 172…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17676111
CAS-nummer: 1257535-44-6