3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40365-1G OR40365-5G
APOSOR40365-1GEA 1530 DKK
APOSOR40365-1G APOSOR40365-5G
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde
Formel: C₇H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189327
CAS-nummer: 1060810-35-6