3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Chloro-6-methoxypyridin-2-yl)methanol, 3-Chloro-6-methoxypicolinyl alcohol
OR40364-1G OR40364-250MG
APOSOR40364-1GEA 1590 DKK
APOSOR40364-1G APOSOR40364-250MG
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
Formel: C₇H₈ClNO₂
Kogepunkt: 100…102 °C (0,3 mm Hg)
Smeltepunkt: 36…38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14606397
CAS-nummer: 1227490-30-3