Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-chloro-6-methoxypicolinate, 3-Chloro-6-methoxy-2-(methoxycarbonyl)pyridine
OR40357-1G OR40357-250MG
APOSOR40357-1GEA 687 DKK
APOSOR40357-1G APOSOR40357-250MG
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Formel: C₈H₈ClNO₃
Kogepunkt: 80…84 °C (0,5 mm Hg)
Smeltepunkt: 32…34 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698010
CAS-nummer: 175965-91-0