N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR40329-1G OR40329-250MG
APOSOR40329-1GEA 4670 DKK
APOSOR40329-1G APOSOR40329-250MG
N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇N·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17168270
CAS-nummer: 909702-86-9
UN nummer: 1759
ADR: 8,III