N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR40328-1G OR40328-250MG
APOSOR40328-1GEA 1720 DKK
APOSOR40328-1G APOSOR40328-250MG
N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇N·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17168269
CAS-nummer: 1257535-33-3
UN nummer: 1759
ADR: 8,III