3-(But-1-yl)heptan-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40326-250MG OR40326-500MG
APOSOR40326-250MGEA 1700 DKK
APOSOR40326-250MG APOSOR40326-500MG
3-(But-1-yl)heptan-2-one
3-(But-1-yl)heptan-2-one
Formel: C₁₁H₂₂O
Kogepunkt: 85…88 °C (8 mm Hg)
Massefylde: 0,82 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00027255
CAS-nummer: 997-69-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III