[(Carboxymethoxy)amino](oxo)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR40325-100MG OR40325-1G OR40325-500MG
APOSOR40325-100MGEA 2100 DKK
APOSOR40325-100MG APOSOR40325-1G APOSOR40325-500MG
[(Carboxymethoxy)amino](oxo)acetic acid
[(Carboxymethoxy)amino](oxo)acetic acid
Formel: C₄H₅NO₆
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17168268
CAS-nummer: 177902-90-8