3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40318-1G OR40318-250MG OR40318-100MG
APOSOR40318-1GEA 3120 DKK
APOSOR40318-1G APOSOR40318-250MG APOSOR40318-100MG
3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12152839
CAS-nummer: 66735-01-1