N-(2,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR40317-1G OR40317-250MG
APOSOR40317-1GEA 3430 DKK
APOSOR40317-1G APOSOR40317-250MG
N-(2,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
N-(2,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇N·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17168267
CAS-nummer: 1257535-57-1
UN nummer: 1759
ADR: 8,III