5-Bromo-3-chloroisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40227-1G OR40227-250MG
APOSOR40227-1GEA 1620 DKK
APOSOR40227-1G APOSOR40227-250MG
5-Bromo-3-chloroisoquinoline
5-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Molekylvægt: 242.5 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11044700
CAS-nummer: 1029720-67-9