8-Bromo-3-chloroisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 8-Bromo-3-chloro-2-azanaphthalene
OR40226-250MG OR40226-1G
APOSOR40226-250MGEA 1090 DKK
APOSOR40226-250MG APOSOR40226-1G
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044698
CAS-nummer: 1029720-63-5