(2R)-2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-methylbutanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR40216-100MG OR40216-250MG
APOSOR40216-100MGEA 1040 DKK
APOSOR40216-100MG APOSOR40216-250MG
(2R)-2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-methylbutanoic acid
(2R)-2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-methylbutanoic acid
Formel: C₁₁H₂₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07372880
CAS-nummer: 191664-14-9