1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40167-1G OR40167-250MG
APOSOR40167-1GEA 1020 DKK
APOSOR40167-1G APOSOR40167-250MG
1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formel: C₉H₁₁BN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12028659
CAS-nummer: 1310383-98-2