1,4-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40162-1G OR40162-250MG OR40162-100MG
APOSOR40162-1GEA 2380 DKK
APOSOR40162-1G APOSOR40162-250MG APOSOR40162-100MG
1,4-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
1,4-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formel: C₉H₁₁BN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12028655
CAS-nummer: 1310405-36-7