1,5-Dimethyl-1H-indazole-4-boronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40158-1G OR40158-250MG
APOSOR40158-1GEA 2880 DKK
APOSOR40158-1G APOSOR40158-250MG
1,5-Dimethyl-1H-indazole-4-boronic acid 95%
1,5-Dimethyl-1H-indazole-4-boronic acid
Formel: C₉H₁₁BN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12028651
CAS-nummer: 1262512-81-1