5-Bromo-2,6-dimethyl-2H-indazole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40140-250MG OR40140-100MG
APOSOR40140-250MGEA 567 DKK
APOSOR40140-250MG APOSOR40140-100MG
5-Bromo-2,6-dimethyl-2H-indazole 95+%
5-Bromo-2,6-dimethyl-2H-indazole
Formel: C₉H₉BrN₂
Molekylvægt: 225.085 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12028636
CAS-nummer: 1159511-90-6