5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40138-100MG OR40138-250MG
APOSOR40138-100MGEA 676 DKK
APOSOR40138-100MG APOSOR40138-250MG
5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole
5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole
Formel: C₉H₉BrN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12028634
CAS-nummer: 878064-16-5