6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40132-1G OR40132-250MG
APOSOR40132-1GEA 872 DKK
APOSOR40132-1G APOSOR40132-250MG
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
Formel: C₉H₉BrN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12028628
CAS-nummer: 1159511-83-7