4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40120-250MG OR40120-500MG
APOSOR40120-250MGEA 1040 DKK
APOSOR40120-250MG APOSOR40120-500MG
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12028617
CAS-nummer: 1159511-74-6