4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR40110-1G OR40110-5G
APOSOR40110-1GEA 3930 DKK
APOSOR40110-1G APOSOR40110-5G
4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
Formel: C₁₀H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11845792
CAS-nummer: 1138444-80-0