3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR401063-1G OR401063-250MG OR401063-5G
APOSOR401063-1GEA 262 DKK
APOSOR401063-1G APOSOR401063-250MG APOSOR401063-5G
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide 95%
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrINO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398007
CAS-nummer: 1261644-60-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III