3-Iodo-5-nitrobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR401062-1G OR401062-250MG OR401062-5G
APOSOR401062-1GEA 251 DKK
APOSOR401062-1G APOSOR401062-250MG APOSOR401062-5G
3-Iodo-5-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Iodo-5-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆INO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18397990
CAS-nummer: 219589-42-1