3-Iodo-5-nitrobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR401059-1G OR401059-250MG OR401059-5G
APOSOR401059-1GEA 3930 DKK
APOSOR401059-1G APOSOR401059-250MG APOSOR401059-5G
3-Iodo-5-nitrobenzonitrile 95%
3-Iodo-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃IN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464943
CAS-nummer: 49674-30-8