2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR401053-1G OR401053-250MG OR401053-5G
APOSOR401053-1GEA 3930 DKK
APOSOR401053-1G APOSOR401053-250MG APOSOR401053-5G
2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆INO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18397984
CAS-nummer: 158616-08-1