2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR401052-1G OR401052-250MG OR401052-5G
APOSOR401052-1GEA 2910 DKK
APOSOR401052-1G APOSOR401052-250MG APOSOR401052-5G
2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde 95%
2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄INO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18397935
CAS-nummer: 1261481-66-6