2-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR401051-1G OR401051-250MG OR401051-5G
APOSOR401051-1GEA 436 DKK
APOSOR401051-1G APOSOR401051-250MG APOSOR401051-5G
2-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
2-Iodo-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃IN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18397968
CAS-nummer: 1261481-69-9