4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR401048-1G OR401048-250MG
APOSOR401048-1GEA 436 DKK
APOSOR401048-1G APOSOR401048-250MG
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₉IO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044836
CAS-nummer: 210037-23-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III