4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR401047-1G OR401047-250MG OR401047-5G
APOSOR401047-1GEA 2170 DKK
APOSOR401047-1G APOSOR401047-250MG APOSOR401047-5G
4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇IO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20924440
CAS-nummer: 139102-37-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III