3,4-Dimethoxyphenylacetylene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40104-5G OR40104-1G
APOSOR40104-5GEA 452 DKK
APOSOR40104-5G APOSOR40104-1G
3,4-Dimethoxyphenylacetylene 98%
3,4-Dimethoxyphenylacetylene
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Kogepunkt: 130 °C (15 mm Hg)
Smeltepunkt: 71…76 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03839986
CAS-nummer: 4302-52-7