3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-nitrobenzene
OR401031-1G OR401031-250MG
APOSOR401031-1GEA 5350 DKK
APOSOR401031-1G APOSOR401031-250MG
3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11505896
CAS-nummer: 865624-17-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III