Methyl 2-iodo-4-nitrobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR401029-1G OR401029-5G OR401029-10G
APOSOR401029-1GEA 262 DKK
APOSOR401029-1G APOSOR401029-5G APOSOR401029-10G
Methyl 2-iodo-4-nitrobenzoate 95%
Methyl 2-iodo-4-nitrobenzoate
Formel: C₈H₆INO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00277928
CAS-nummer: 6326-42-7