3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR401025-250MG OR401025-1G OR401025-5G
APOSOR401025-250MGEA 535 DKK
APOSOR401025-250MG APOSOR401025-1G APOSOR401025-5G
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08236779
CAS-nummer: 79944-62-0