Methyl 3-Bromo-5-(bromomethyl)benzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 3-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
OR401020-1G OR401020-250MG
APOSOR401020-1GEA 763 DKK
APOSOR401020-1G APOSOR401020-250MG
Methyl 3-Bromo-5-(bromomethyl)benzoate 98%
Methyl 3-Bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₉H₈Br₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044991
CAS-nummer: 877624-40-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III