Methyl 3-chloro-2-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR401016-1G OR401016-5G
APOSOR401016-1GEA 436 DKK
APOSOR401016-1G APOSOR401016-5G
Methyl 3-chloro-2-nitrobenzoate
Methyl 3-chloro-2-nitrobenzoate
Formel: C₈H₆ClNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038813
CAS-nummer: 42087-81-0