3-Chloro-4-iodobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400981-1G OR400981-250MG OR400981-5G
APOSOR400981-1GEA 436 DKK
APOSOR400981-1G APOSOR400981-250MG APOSOR400981-5G
3-Chloro-4-iodobenzyl bromide 95%
3-Chloro-4-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrClI
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393368
CAS-nummer: 166386-59-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III