4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400973-250MG OR400973-1G
APOSOR400973-250MGEA 535 DKK
APOSOR400973-250MG APOSOR400973-1G
4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClIO
Molekylvægt: 266.464 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09836681
CAS-nummer: 276866-90-1