4-Chloro-3-methoxybenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanol
OR400954-1G OR400954-5G
APOSOR400954-1GEA 676 DKK
APOSOR400954-1G APOSOR400954-5G
4-Chloro-3-methoxybenzyl alcohol
4-Chloro-3-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₉ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527076
CAS-nummer: 13726-17-5