Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400952-1G OR400952-5G OR400952-250MG
APOSOR400952-1GEA 1380 DKK
APOSOR400952-1G APOSOR400952-5G APOSOR400952-250MG
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Formel: C₈H₆BrIO₂
Smeltepunkt: 50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16877107
CAS-nummer: 1093418-75-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III