Methyl 2-bromo-5-iodobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400951-1G OR400951-5G
APOSOR400951-1GEA 237 DKK
APOSOR400951-1G APOSOR400951-5G
Methyl 2-bromo-5-iodobenzoate
Methyl 2-bromo-5-iodobenzoate
Formel: C₈H₆BrIO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01851253
CAS-nummer: 717880-58-5