Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400949-1G OR400949-5G OR400949-25G
APOSOR400949-1GEA 164 DKK
APOSOR400949-1G APOSOR400949-5G APOSOR400949-25G
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate
Formel: C₈H₆BrIO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11870175
CAS-nummer: 1261588-35-5