N-Methoxy-N,1-dimethylpiperidine-4-carboxamide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400941-1G OR400941-5G
APOSOR400941-1GEA 317 DKK
APOSOR400941-1G APOSOR400941-5G
N-Methoxy-N,1-dimethylpiperidine-4-carboxamide 95+%
N-Methoxy-N,1-dimethylpiperidine-4-carboxamide
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22575146
CAS-nummer: 215950-19-9